Learn More
Memmert™ Temperature Accessories for Oven
A range of cooled incubators incorporating Peltier technology
Marca: Memmert™ HPP110V3
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Una gama de incubadoras refrigeradas fabricadas con material de acero inoxidable, higiénico y resistente (430) que incorpora la tecnología Peltier con un controlador con microprocesador PID adaptativo y con soporte difuso. Para el control progresivo del sistema de calentamiento/refrigeración Peltier sin refrigerante. Dos sensores PT-100 clase A en un circuito de 4 cables para transferencia de función, además de un temporizador de programas de siete días y temporizador de rampa para hasta 40 rampas, cada una ajustable de 1 min a 999 h. Resolución de la pantalla para ajuste, valores reales y 0,1 °C de exceso de temperatura. Protección múltiple contra exceso de temperatura con alarma sonora y visual: controlador de exceso de temperatura electrónico digital de clase 3.3 para temperatura mín./insuficiente y máx./excesiva, función de seguridad automática para exceso de temperatura y temperatura insuficiente. Documentación a largo plazo como registrador de datos durante seis meses: 1024 kB. Una interfaz de impresora en paralelo para impresoras de inyección de tinta compatibles con PCL3 además de RS232, como alternativa a RS485, con software Celsius 2005. Tarjeta de memoria para 40 rampas de 32 kB y certificado de calibración para 10 °C y 37 °C.Especificaciones
Models 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060 | |
De -10 °C a +80 °C | |
Interfaz de bucle | |
De 4 a 20 mA |