missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TEM1 Mouse anti-Human, Clone: 1F9B4, Proteintech

Mouse Monoclonal Antibody

Marca:  Proteintech 60170-1-IG-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817145

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

CD248 (CD248 Molecule) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include calcium ion binding and extracellular matrix binding. An important paralog of this gene is CD93. CD248 may play a role in tumor angiogenesis.
Especificaciones

Especificaciones

TEM1
1F9B4
Unconjugated
CD248
Liquid
CD248
TEM1 Fusion Protein Ag13334
Caprylic Acid Precipitation
RUO
Antibody
Monoclonal
Human
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HCU0
CD164L1, CD248, CD248 molecule, endosialin, Endosialin, TEM1, Tumor endothelial marker 1
Mouse
IgG1
150 μL
-20°C
Primary
57124
Videos
SDS
Documentos
Certificados