Learn More
TEM1 Mouse anti-Human, Clone: 1F9B4, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TEM1 |
---|---|
Clon | 1F9B4 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16827145
|
Proteintech
60170-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16817145
|
Proteintech
60170-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
CD248 (CD248 Molecule) is a Protein Coding gene. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include calcium ion binding and extracellular matrix binding. An important paralog of this gene is CD93. CD248 may play a role in tumor angiogenesis.Especificaciones
TEM1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
CD164L1, CD248, CD248 molecule, endosialin, Endosialin, TEM1, Tumor endothelial marker 1 | |
CD248 | |
IgG1 | |
Caprylic Acid Precipitation | |
Antibody |
1F9B4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q9HCU0 | |
57124 | |
TEM1 Fusion Protein Ag13334 | |
Primary | |
-20°C | |
CD248 |