Learn More
Promed Bioscience Telocollagen, Porcine Type I (Acidic extraction)
Lyophilized, highly purified Type I collagen (telocollagen), extracted via acid-based method, suitable for 3D cell cultures and tissue engineering applications
107.10€ - 178.50€
Especificaciones
Formulación | Lyophilized Fibrous Powder |
---|---|
Método de purificación | Dialysis |
Contenido y almacenamiento | -20°C to 8°C |
Nivel de endotoxinas | <1.0 EU/mL |
Grado de pureza o calidad | >95% (by SDS/Western blotting) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17592835
|
Promed Bioscience
PRO-2002-10 |
10 mg |
107.10€
10 miligramos |
Fecha estimada de envío: 26-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17502845
|
Promed Bioscience
PRO-2002-20 |
20 mg |
178.50€
20 miligramos |
Fecha estimada de envío: 26-04-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Lyophilized, highly purified Type I collagen (telocollagen), extracted via acid-based method
- Telocollagen retains the fibrillar structure of the native molecule and preserves the superior physical and mechanical properties of the collagen found in tissues
- Suitable as a coating for cell culture labware, for 2D and 3D cell cultures (e.g. higher stiffness scaffolds) and for tissue engineering applications
Especificaciones
Lyophilized Fibrous Powder | |
-20°C to 8°C | |
>95% (by SDS/Western blotting) |
Dialysis | |
<1.0 EU/mL |