Learn More
Tellurium Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HCl 20%, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073225
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
134062
134062
Envase Frasco de plástico de HDPE
Cantidad 100 mL
Color Incolora
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tellurium solution 1000 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2