Learn More
Polvo de telurio, malla - 18 + 60, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059100
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
tellurium
[Te]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
tellurium
[Te]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tellurium powder
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3288
Cantidad 50 g
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic™
Tamaño de malla -18+60 Mesh
Olor Odorless
Formulario Polvo