Learn More
Piezas de telurio, 99,9999 % (base metálica), zona refinada, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048636
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
Telurio
[Te]
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
13494-80-9
Te
127.60
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
6327182
CHEBI:30452
Telurio
[Te]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tellurium pieces
Nombre de nota Zone refined
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 10 g
Porcentaje de pureza 99.9999%
Olor Odorless
Formulario Piezas