Learn More
Alfa Aesar™ Tellurium lump, typically 12mm (0.47 in.), 99.9999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010758.18
Detalles adicionales : CAS : 13494-80-9 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316857
  • 218.00€ / 50 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
13494-80-9
127.6
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
6327182
tellurium
Te
MFCD00134062
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CHEBI:30452
[Te]
Especificación
Tellurium lump
Typically 12mm (0.47 in.)
Odorless
Te
tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
[Te]
127.6
CHEBI:30452
99.9999%
50g
13494-80-9
(metals basis)
MFCD00134062
PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
tellurium
6327182
Lumps