Learn More
Tellurium(IV) oxide, 99.99% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 087813.22
Detalles adicionales : CAS : 7446-07-3 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11315049
  • 202.00€ / 100 g
Stock EU 20
Añadir a la cesta
Especificaciones
7446-07-3
159.60
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
62638
O=[Te]=O
O2Te
MFCD00011263
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, tellurium iv oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
tellurium dioxide
Especificaciones
Tellurium(IV) oxide
99.99% (metals basis)
MFCD00011263
LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
tellurium dioxide
62638
Powder
7446-07-3
O2Te
tellurium iv oxide, tellurium oxide teo2, tellurite teo2, teo2, unii-397e9rke83, oxotellane oxide, telluride oxide, tellurium iv oxide, 6-chlorobutyric acid, acmc-1bglq
O=[Te]=O
159.60
159.6
100g