Learn More
Alfa Aesar™ Tellurium(IV) isopropoxide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 036565.04
Detalles adicionales : CAS : 1795-64-8 Peso : 0.00200kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 2g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11317998
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
1795-64-8
363.952
PIJBAYXHEGHMNO-UHFFFAOYSA-N
15771447
CC(C)O[Te](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
C12H28O4Te
MFCD00145354
tellurium iv isopropoxide, tetraisopropoxytellurium iv, tellurium iv isopropoxide metals basis
2-[tri(propan-2-yloxy)-$l^{4}-tellanyl]oxypropane
Especificaciones
Tellurium(IV) isopropoxide
Moisture & Light Sensitive
2g
(metals basis)
MFCD00145354
tellurium iv isopropoxide, tetraisopropoxytellurium iv, tellurium iv isopropoxide metals basis
CC(C)O[Te](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
363.952
363.73
99.9%
Alcohol-like
76°C (0.5mmHg)
1795-64-8
C12H28O4Te
UN1993
PIJBAYXHEGHMNO-UHFFFAOYSA-N
2-[tri(propan-2-yloxy)-$l^{4}-tellanyl]oxypropane
15771447
Liquid
Videos
SDS Documentos