Learn More
Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System
Código de producto. 10448791 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V (EU)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10448791
Marca: Thermo Scientific™ 50094320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conduct powerful shaking applications from 100 to 2000rpm with this remote-controlled, wear-free magnetic shaking system.
Conduct powerful shaking applications from 100 to 2000rpm with the Thermo Scientific™ Teleshake Magnetic Shaking System, a remote-controlled, wear-free magnetic shaking system for integrated shaking applications; suited for 96- and 384-well microtiter plates.
  • Fácil integración en plataformas y sistemas robóticos gracias a su pequeño tamaño
  • Control simultáneo de hasta 14 agitadores mediante la interfaz RS-232
  • Potentes movimientos de agitación de 100 a 2000 rpm, con una amplitud de 2 mm
  • Cambio rápido entre agitación circular y lineal
  • Mínimo de masas movidas, por lo tanto poca transferencia de vibraciones en el área de instalación respectiva
  • Roscas integradas y orificios perforados para el montaje en bancos de trabajo de robot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 100 a 2000 rpm
Tensión 230 V (EU)
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
amplitud 2 mm
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad Certificado de análisis, certificado de conformidad
Altura (imperial) 1,85 in
Altura (métrico) 47 mm
Anchura (imperial) 5,74 in
Anchura (métrico) 146 mm
Rango de humedad 80% de 5 °C a 40 °C
Incluye Unidad de control, 230 V UE
N.º de posiciones 1