Learn More
Sistema de PCR PCRmax Alpha Cycler 1 Techne™
Techne PCRmax Alpha Cycler 1 Thermal Cycler is a compact and feature driven entry level PCR machine. Alpha Cycler software has features such as recently used programs; allowing users to quickly access their most commonly used protocols, individual user logins; with protected protocols as-well-as allowing users’ access to temperature logs after each run to monitor the state of the system.
Marca:  PCRmax AC196
Detalles adicionales : Peso : 11.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15549952
  • 4531.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características
  • Pantalla táctil HD sensible y grande
  • Refrigeración de muestras activas: para amplificación más nítida y amplificación no específica mínima
  • Asistente de programa: le permite generar un protocolo específico para su secuencia de primer, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
  • Alpha Track App y QRR Reporting: realice el seguimiento del progreso de cualquier ciclo de PCR y del estado del sistema de forma remota
  • Capacidad de gradiente: permite una optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque seleccionado
  • Formatos de 96 y 384 pocillos: flexibilidad para cualquier escala y necesidad de usuario
  • Conectividad USB e inicio de sesión: inicie sesión en el sistema y cargue sus valores predeterminados en cualquier unidad simplemente insertando su memoria USB
  • Interfaz de tableta de 7 pulg con Android: velocidad de cuatro núcleos y una conectividad y usabilidad sobresalientes, elegido por su sensibilidad y capacidad de respuesta, incluso con guantes
  • Opciones de bloque: Formato de 96 o 384 pocillos
  • Intervalo– de gradientes máx.: hasta 29°C
Especificaciones
  • Velocidad de calentamiento máxima: deg;C por segundo
  • Intervalo de temperatura del bloque: deg; a 100°C (retención final de 4 °°C)
  • Uniformidad del bloque a 55 °C: ± 0.3°C
  • Precisión de temperatura a 55 °C: ± 0.25°C
  • Gradiente: sí (en todos los formatos)
  • Gradiente mínimo: deg;C
  • Número máximo de programas almacenados: 1000
  • Ruido máximo del ventilador: de 50 a 55 dB
  • Tipo: 8 elementos Peltier por bloque
  • Temperatura de tapa calentada ajustable: deg; a 115 °C o desconectada
  • Presión de tapa calentada: ajustable
  • Interfaz de programa: tableta Android HD
  • Transferencia de datos: puerto USB
  • Reinicio automático en caso de fallo de alimentación: sí
  • Voltaje: de 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz
  • Alimentación: 450 W
  • Electricidad utilizada en un paso 2 estándar, programa de 30 ciclos: 0.3 kWh
  • Dimensiones (L x An x Al): 43 x 26 x 20 cm
  • Peso: 11.8 kg
Aplicaciones
PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación
Especificaciones
Especificaciones
11.8 kg
450 W
± 0.3 °C (a 55 °C)
Interfaz de tableta de 7 pulg con Android
Hasta 29 °C
Termociclador
De 50 a 60 Hz
± 0.25 °C (a 55 °C)
De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 450 W
De 100 a 230 V
Monobloque
De 10 °C a 100 °C (retención final de 4°°C)
1000
PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación
Placa de 94 pocillos
USB
43 x 26 x 20 cm
3.4 °C por segundo