Learn More
Techne Termociclador de gradiente 5PrimeG
Permite optimizar las temperaturas de recocido en un experimento con un amplio intervalo de gradiente lineal de 19 a 29 °C. El termociclador de gradiente Bibby Scientific™ Techne™ 5PrimeG proporciona un alto rendimiento, gran calidad de resultados y la máxima flexibilidad.
Marca:  Techne 5PRIMEG/02
Detalles adicionales : Peso : 13.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12688885
  • 4914.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
02-07-2021
Descripción
Descripción
  • El amplio gradiente lineal con intervalo de 29 °C permite optimizar las temperaturas de recocido en un experimento
  • La función de calculadora de gradientes muestra la temperatura de cada una de las 12 columnas, lo que garantiza una fácil replicación de las condiciones térmicas
  • Interfaz de pantalla táctil en color (VGA de 3,5 in con pantalla gráfica) para una configuración rápida de los programas
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • Opciones de bloque: 96 de 0,2 ml (compatible con placas con y sin faldón) 60 de 0,5 ml, 384 pocillos y Combi-Block (33 de 0,2 ml y 33 de 0,5 ml)
  • La memoria interna puede contener 1000 programas con almacenamiento ilimitado disponible en una unidad de datos USB
  • Tamaño reducido que ahorra espacio
  • Rearranque automático en caso de fallo de alimentación
  • Presión de la tapa calefactada ajustable
  • Requisitos eléctricos: 100-230 V 50-60 Hz, 155 W
Especificaciones:
  • Intervalo de temperatura del bloque: De 10° a 100 °C (4 ° de retención final)
  • Uniformidad del bloque a 55 °C: <±0,3 °C
  • Precisión de temperatura a 55 °C: <±0,25 °C
  • Temperatura de la tapa calefactada ajustable: De e 35 °C a 115 °C o apagado
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3,4 °C/s
  • Intervalo de gradiente: De 30° a 80 °C
  • Gradiente máximo: 29 °C (19 °C para 384)
  • Gradiente mínimo: 1 °C
  • Tipo: 8 bloques/elementos Peltier
  • L x An x Al: 420 x 240 x 240mm
  • peso: 9,4kg
Especificaciones
Especificaciones
96 x 0,2 ml
De e 35 °C a 115 °C o apagado
De 10 °C a 100 °C (4 °C de retención final)
± 0,3 °C
100-230 V 50-60 Hz, 450 W
29 °C
1000
± 25 °C
420 x 240 x 240mm