Learn More
Techne Termocicladores 5Prime
Ofrece un alto rendimiento y alta capacidad de procesamiento para proporcionar la máxima flexibilidad para procesar un gran número de muestras en paralelo y la capacidad para actualizar el modelo de base a la capacidad de gradiente
Marca:  Techne 5PRIME/384
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12668885
  • 3933.00€ / cada uno
Envío estimado: 02-08-2021
Descripción
Descripción
  • Creación rápida y fácil de usar de programas complicados a través de la intuitiva interfaz táctil
  • La pantalla táctil VGA de 5,7 in en color con pantalla gráfica en tiempo real proporciona una visualización instantánea del estado del programa
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • El ciclo de gradiente se puede lograr directamente con el instrumento PrimeG o actualizando la unidad Prime mediante un código de desbloqueo sencillo
  • La memoria interna puede contener 1000 programas con almacenamiento ilimitado disponible en una unidad de datos USB
  • Tamaño reducido que ahorra espacio
  • Rearranque automático en caso de fallo de alimentación
  • Opciones de bloque; 96 de 0,2 ml (compatible con placas con y sin faldón), 60 de 0,5 ml, 384 pocillos y Combi-Block (33 de 0,2 ml y 33 de 0,5 ml)
  • Requisitos eléctricos: 100-230 V 50-60 Hz, 450 W
Especificaciones:
  • Intervalo de temperatura del bloque: De 10° a 100 °C (4 ° de retención final)
  • Uniformidad del bloque a 55 °C: <±0,3 °C
  • Precisión de temperatura a 55 °C: <±0,25 °C
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3,4 °C/s
  • Presión de la tapa calefactada ajustable
  • Tipo: 8 bloques/elementos Peltier
  • L x An x Al: 420 x 240 x 240 mm
  • peso: 9,4 kg
Servicio Técnico
Garantía de 4 años
Especificaciones
Especificaciones
en placas de pocillos 384
Termociclador Prime
100-230 V 50-60 Hz, 450 W