Learn More
Techne™ Termocicladores 5Prime
Ofrece un alto rendimiento y alta capacidad de procesamiento para proporcionar la máxima flexibilidad para procesar un gran número de muestras en paralelo y la capacidad para actualizar el modelo de base a la capacidad de gradiente
Marca:  Techne™ 5PRIME/05
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12648885
  • 3559.50€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Creación rápida y fácil de complicados programas mediante la interfaz táctil intuitiva
  • La pantalla táctil a color VGA de 5.7 pulg con representación gráfica en tiempo real proporciona visualización instantánea del estado del programa
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • Se pueden realizar ciclados de gradientes directamente mediante un instrumento PrimeG o mediante la actualización a la unidad Prime con un sencillo código de desbloqueo
  • La memoria interna puede almacenar 1000 programas, con almacenamiento ilimitado disponible en una unidad de datos USB
  • Formato compacto para ahorrar espacio
  • Reinicio automático en caso de fallo de alimentación
  • Opciones de bloque; 96 x 0.2 ml (compatible con placa con y sin faldón), 60 x 0.5 ml, Combi-Block y de 384 pocillos (33 x 0.2 ml y 33 x 0.5 ml)
  • Requisitos eléctricos: de 100 a 230 V, 50-60 Hz, 450 W
Especificaciones:
  • Escala de temperatura de bloque: de 10 ° a 100 °C (retención final de 4 °C)
  • Uniformidad del bloque en 55 °C: <± 0.3 °C
  • Exactitud de temperatura en 55 °C: C
  • Velocidad de calentamiento máxima: C/s
  • Presión de la tapa calefactada ajustable
  • Tipo: 8 x elemento Peltier/bloque
  • L x An x Al: 420 x 240 x 240 mm
  • Peso: 9.4 kg
Warranty
4 years warranty
Especificaciones
Especificaciones
Termociclador Prime
60 x 0.5 ml
De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 450 W