Learn More
Techne™ Termocicladores de gradiente 3PrimeG
Requiere de 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 155 W. Los termocicladores de gradiente Techne™ 3PrimeG  se basan en todas las características del instrumento 3PrimeX. 
Marca:  Techne™ 3PRIMEG/02
Detalles adicionales : Peso : 0.01250kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12658875
  • 4031.64€ / cada uno
Fecha estimada de envío
27-12-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Termocicladores PrimeG
• Pantalla táctil en color en todas las unidades de la gama
• Es posible compartir la programación entre todos los modelos y su PC
• Capacidad de gradiente en todos los modelos en venta
• Alta uniformidad de bloque ±0,3°C, maximiza el rendimiento en PCR
• Actualizaciones de software gratis
• 0,2mL, 0,5mL, 384 pocillos, 30 a 1536 pocillos
• 12 temperaturas de hibridación, hasta 30°C
• Garantía de cuatro años
Especificaciones
Especificaciones
48 x 0.2 ml
De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 155 W