Learn More
Techne™ Termocicladores de gradiente 3PrimeG
Requiere de 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 155 W. Los termocicladores de gradiente Techne™ 3PrimeG  se basan en todas las características del instrumento 3PrimeX. 
Marca:  Techne™ 3PRIMEG/05
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12668875
  • 3919.65€ / cada uno
Fecha estimada de envío
10-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interfaz de pantalla táctil a color (VGA de 3.5 pulg con pantalla gráfica) para la configuración rápida de programas
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • Capacidad ampliada para muestras, con capacidad para microtubos de 48 x 0.2 ml, tubos de 30 x 0.5 ml más la mitad de una placa de 96 pocillos en formato horizontal
  • Memoria interna que puede almacenar 1000 programas con almacenamiento ilimitado en memoria USB
  • Formato tamaño para ahorrar espacio
  • Reinicio automático en caso de fallo de alimentación
  • Presión de tapa calefactada ajustable
  • Requisitos eléctricos: de 100 a 230 V, 50-60 Hz, 155 W
Especificaciones:
  • Escala de temperatura de bloque: de 10 ° a 100 °C (retención final de 4 °C)
  • Uniformidad del bloque en 55 °C: <± 0.3 °C
  • Exactitud de temperatura en 55 °C: <± 0.25 °C
  • Temperatura de tapa calefactada ajustable: de 35 ° a 115 °C o desactivado
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3.0 °C/seg
  • Intervalo de gradiente: de 30 ° a 80 °C
  • Gradiente máximo: 14 °C
  • Gradiente mínimo: 1 °C
  • Tipo: de 2 a 4 elemento Peltier/bloque
  • L x An x Al: 350 x 210 x 280 mm
  • Peso: 6 kg
Especificaciones
Especificaciones
30 × 0.5 ml
De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 155 W