Learn More
Techne™ Termocicladores 3PRIMEBASE
Pantalla táctil en color completo, programación sencilla e intuitiva interfaz de usuario que proporcionan una inigualable experiencia del usuario
Marca:  Techne™ 3PRIMEBASE/02
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12618875
  • 2762.64€ / cada uno
Fecha estimada de envío
08-01-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las plantillas preinstaladas permiten la creación rápida de programas complicados mediante una interfaz táctil intuitiva (VGA de 3.5 pulg con pantalla gráfica)
  • Los programas se pueden transferir entre instrumentos mediante USB o al PC
  • La memoria interna puede almacenar 1000 programas, con almacenamiento ilimitado disponible en una unidad de datos USB
  • Formato compacto para ahorrar espacio
  • Reinicio automático en caso de fallo de alimentación
  • Opciones de bloque; 24 x 0.2 ml (compatible con tiras de microtubos de 8 pocillos) y 18 x 0.5 ml
  • Requisitos eléctricos: de 100 a 230 V, 50-60 Hz, 155 W
Especificaciones:
  • Escala de temperatura de bloque: de 4 ° a 100 °C (retención final de 4 °C)
  • Uniformidad del bloque en 55 °C: <± 0.3 °C
  • Exactitud de temperatura en 55 °C: C
  • Velocidad de calentamiento máxima: C/s
  • Presión de la tapa calentada fija
  • Tipo: 2 x elemento Peltier/bloque
  • L x An x Al: 350 x 210 x 280 mm
  • Peso: 6 kg
Warranty
4 years warranty
Especificaciones
Especificaciones
24 x 0.2 ml
De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz, 155 W