Learn More
Thermo Scientific™ Ultracongeladores serie TDE
Los congeladores de temperatura ultra-baja Thermo Scientific™ serie TDE ofrecen un consumo energético reducido, una pantalla táctil de control simplificada, cuatro tamaños y un diseño de cámara ergonómico.
Marca: Thermo Scientific™ TDE30086LV
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Los congeladores de temperatura ultrabaja de la serie Thermo Scientific™ TDE, parte de la familia de rendimiento estándar (STP), alimentados con un motor H, incluyen cuatro modelos verticales, lo que maximiza la capacidad de almacenamiento de 30 000 hasta 60 000 viales de 2 ml.La serie TDE es una solución sostenible y fiable con máxima seguridad de las muestras y ofrece ahorro operativo para cada laboratorio.
Rendimiento
- Con la tecnología de hidrocarburos de un motor H, estos sistemas ahorran hasta un 25 % en consumo de energía y rechazo de calor en comparación con los ultracongeladores con refrigerantes convencionales1
- Diseñados para el uso diario, recuperan la temperatura de la cabina un 20 % más rápido después de abrir la puerta.2
- Una salida de sonido silenciosa por debajo de 53 dBA permite trasladar el congelador al pasillo y volver a colocarlo en el laboratorio
- Cumple con protocolos de validación ± 10 °C y - 80 °C con variación de picos fuertes y variación de temperatura en estado estacionario
- Los refrigerantes de hidrocarburos naturales reducen las tensiones de funcionamiento del sistema que fomentan una fiabilidad excepcional y una protección de las muestras sin preocupaciones
Solución de monitorización inalámbrica
Thermo Scientific™ DeviceLink™ es compatible con el congelador ULT, lo que permite controlar en tiempo real el estado del sistema y la temperatura de las muestras.
- Vea los datos críticos del equipo de laboratorio y las notificaciones del equipo en sus aplicaciones móviles y web.
- Visualización de la temperatura
- Temperatura ambiente
- Notificación de alarmas y alertas
- Acceso a los datos en cualquier momento — Los datos y las alarmas de cualquier equipo de laboratorio monitorizado se almacenan de forma segura en la nube y se envían al usuario a través de notificaciones por correo electrónico y por teléfono móvil
- La generación de informes de tipo panel optimizada para InstrumentConnect™ reduce el tiempo empleado en interpretar los datos
- A diferencia de los métodos de conectividad tradicionales, DeviceLink™ Hub funciona en una arquitectura cliente-nube, lo que requiere un mínimo soporte de TI
- No es necesario instalar el sensor — El único complemento es el puerto de datos del equipo para leer los parámetros directamente desde los sensores instalados en fábrica
- La seguridad es nuestra máxima prioridad. Entendemos que la seguridad de los datos y protocolos es fundamental, tanto para su investigación como para el proceso de publicación. Para ayudar a garantizar altos niveles de protección y seguridad, hemos creado Thermo Fisher Cloud en la plataforma de informática en la nube Amazon Web Services™ (AWS).’ Con AWS, todos sus datos se almacenan en centros de datos de alta seguridad de AWS gestionados por programas de cumplimiento y garantías de auditoría
Fácil uso
- El Centro de información del motor H (HIC) combina una temperatura fácil de leer con sencillos botones táctiles capacitivos en una pantalla de 5,6 pulgadas.
- Cuatro capacidades (cajas de 2 in. para 300, 400, 500 y 600) para adaptarse a una gran variedad de necesidades de almacenamiento y especificaciones de tamaño de laboratorio
- Todos los modelos contienen cuatro puertas internas, lo que permite un fácil acceso a las muestras sin una exposición mayor del contenido del congelador a las condiciones ambientales
- Mayor comodidad del cliente con una nueva asa de diseño ergonómico, pantalla de alto contraste al nivel de los ojos y cómodas ubicaciones de estantes de fácil acceso.
- Compatible con la mayoría de sistemas de gradillas, incluida una gama completa de gradillas Thermo Scientific™ para cajas, microplacas, tubos Thermo Scientific™ Matrix™ y Nunc Cryobank™
- Funciones de seguridad que incluyen ajustes de alarma y puertas compatibles con el uso de candados
Sostenibilidad
- Fabricados en unas premiadas instalaciones sin residuos para el vertedero
- Menores costes en sistemas de HVCA gracias a la menor emisión de calor al medio ambiente
- Refrigerantes naturales y aislamiento de espuma expandida con agua que hacen que la serie TSX se ajuste a la norma Significant New Alternatives Policy (SNAP) de la Agencia estadounidense de protección medioambiental, al reglamento de la Unión Europea F-Gas y a otras normas de sostenibilidad.
Notas:
- Datos internos en los que se compara 11,2 kWh/día con UXF600 = 14,9 kWh/día. Datos archivados.
- Datos de pruebas de congelador típico basados en pruebas internas en temperatura ambiente a 20 °C; protocolo de validación estándar típico de ± 10 °C.
Servicio Técnico
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Especificaciones
Ultracongeladores Thermo Scientific de la serie TDE, capacidad para 300 cajas, 230 V, 50 Hz | |
14,9 pies cúb. | |
De -50 °C a -86 °C | |
1 | |
Paneles de aislamiento de vacío (VIP) + espuma de poliuretano de mezcla de agua (compatible con SNAP) | |
3 | |
57 kg | |
Vertical | |
Thermo Scientific | |
Manual | |
28,3 x 17,8 x 51,2 pulg (71,9 x 45,2 x 130,1 cm) | |
Sí | |
Compatibilidad con Smart-Vue | |
UE | |
230 V/50 Hz | |
Energéticamente eficiente | |
Compresor de motor H | |
712 lb | |
622 lb | |
Cajas de 2 in. (300) |
Ultracongelador vertical | |
422 l | |
1 exterior, 4 interiores | |
4 | |
Acero inoxidable | |
125 lb | |
CE, Clase II de la Farmacopea Estadounidense (FDA) | |
Pantalla HIC con 7 segmentos de 5,6 pulg. con botones táctiles capacitivos | |
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información | |
38,5 × 23 × 78 pulg (97,7 × 58,4 × 198,1 cm) | |
Alarma, grabadora | |
Monitorización externa/compatible con la nube; 4-20 mA, RS485, contactos secos | |
5,9/10 A | |
230 V | |
50 Hz | |
30 000 x 2 ml | |
R290 (1ª fase), mezcla R170 + R290 (2ª fase) | |
323 kg | |
282 kg | |
6 |
1. Los datos son representativos del rendimiento y no publican las especificaciones del producto. No se debe hacer referencia a los resultados en el desarrollo de parámetros normativos para el uso específico del cliente.
2. El rendimiento del congelador variará en función del volumen del producto del cliente, el formato de almacenamiento, las condiciones de funcionamiento, la metodología de las pruebas y el mantenimiento recomendado.
3. Las mejoras continuas del producto pueden resultar en mejoras u omisiones, sin previo aviso, de esta hoja de datos técnicos. Thermo Scientific no aceptará las responsabilidades por daños, lesiones y pérdida de gastos debido a la aplicación incorrecta de esta información.