Learn More
TCR beta Armenian Hamster, V450, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio QAB79-V450-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15902508
  • 293.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 14-04-2023
para ver el stock
Especificaciones
TCR beta
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Armenian Hamster
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
H57-597
V450
Tcrb
Protein A/G Purified
RUO
21577