Learn More
TCR beta Armenian Hamster, V450, Clone: H57-597, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
162.00€ - 339.00€
Especificaciones
Antígeno TCR beta
Clon H57-597
Concentración 0.5mg/mL
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15912508
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB79-V450-25UG
25 μg
162.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
15902508
Ver documentos Detalles de la promoción
EnquireBio
QAB79-V450-100UG
100 μg
339.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
TCR beta
0.5mg/mL
Monoclonal
Armenian Hamster
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Tcrb
Primary
Store at 2-4°C.
H57-597
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
21577
IgG
Protein A/G Purified