Learn More
Solución estándar para TCLP 2, Specpure™, Hg 20 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050412
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00011035
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
MFCD00011035
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material TCLP Standard Solution 2
Concentración Matrix: 2% HNO3
Nombre de nota Hg 20μg/mL
Cantidad 100 mL
Número UN UN3264
Grado Specpure™
Forma física Líquida