missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TC10 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TC10 |
---|---|
Concentración | 0.31 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16817794
|
Proteintech
17805-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16807794
|
Proteintech
17805-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 10-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
TC10 is a member of the RAS superfamily of small GTP-binding proteins (see HRAS, MIM 190020) involved in insulin-stimulated glucose uptake.Especificaciones
TC10 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P17081 | |
23433 | |
TC10 Fusion Protein Ag12078 | |
Primary | |
-20°C | |
RHOQ |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ARHQ, Ras like protein TC10, RASL7A, RHOQ, TC10, TC10A | |
RHOQ | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |