missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TC-E 5005, Tocris Bioscience™

Código de producto. p-4817129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30001980 10 mg 10 miligramos
30001988 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30001980 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4572/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Potent and selective PDE10A inhibitor

Potent and selective PDE10A inhibitor (IC50 values are 7.28, 239, 779, 919, 3100 and 3700 nM at PDE10A, 2A, 11A, 5A, 7B and 3A respectively and >5000 nM at PDE1B, 4A, 6, 8A and 9A). Reverses MK 801-induced hyperactivity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 959705-64-7
Fórmula molecular C15H18N4O
Peso molecular (g/mol) 270.336
Clave InChI YNADXFWEXJTQSZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propylimidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, 3,4-dimethyl-8-methoxy-1-propyl-imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine, imidazo 1,5-a pyrido 3,2-e pyrazine,2-methoxy-6,7-dimethyl-9-propyl, 12-methoxy-5,7-dimethyl-3-propyl-2,4,8,13-tetraazatricyclo 7.4.0.0 2 ,? trideca-1 13 ,3,5,7,9,11-hexaene
PubChem CID 24802717
SMILES CCCC1=NC(=C2N1C3=C(C=CC(=N3)OC)N=C2C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TC-E 5005
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.33
Porcentaje de pureza >99%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.