Learn More
TBXA2R Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno TBXA2R
Concentración 0.27 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Conjugado Unconjugated
Formato Liquid
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815445
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27159-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-12-2021
16825445
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
27159-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-12-2021
Descripción
Descripción
The thromboxane A2 receptor (TBXA2R) is a member of the Prostanoid Receptor subfamily. TBXA2R performs an essential role in hemostasis by interacting with thromboxane A2 to induce platelet aggregation. Thromboxane A2 has been implicated in myocardial infarct, stroke, and asthma. Additionally, thromboxane-prostanoid receptors have been implicated in the pathogenesis of cardiovascular diseases. Changes in TBXA2R function have also been linked to a hereditary bleeding disorder.
Especificaciones
Especificaciones
TBXA2R
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Polyclonal
-20°C
0.27 mg/mL
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
IgG
Antigen Affinity Chromatography