missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBL1XR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | TBL1XR1 |
---|---|
Concentración | 0.21 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16816805
|
Proteintech
55312-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16806805
|
Proteintech
55312-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The protein encoded by this gene has sequence similarity with members of the WD40 repeat-containing protein family. The WD40 group is a large family of proteins, which appear to have a regulatory function. It is believed that the WD40 repeats mediate protein-protein interactions and members of the family are involved in signal transduction, RNA processing, gene regulation, vesicular trafficking, cytoskeletal assembly and may play a role in the control of cytotypic differentiation.Especificaciones
TBL1XR1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8BHJ5, Q9BZK7 | |
79718, 81004 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TBL1XR1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
C21, DC42, IRA1, TBL1 related protein 1, TBL1XR1, TBLR1 | |
TBL1XR1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |