Learn More
Invitrogen™ Human TBK1, GST Tag Recombinant Protein
TBK1 serine/threonine kinase is a member of the IKK family and is involved in NF-kappa B activation and IRF3 signaling.
640.00€ - 7890.00€
Especificaciones
Número de acceso | AAH34950.1 |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Familia Quinasa | CK1 Kinase Family |
Longitud de la proteína | Full Length |
Especie | Human |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15627888
|
Invitrogen™
A31513 |
10μg |
640.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15637888
|
Invitrogen™
A31514 |
100μg |
1826.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17188705
|
Invitrogen™
A31520 |
1mg |
7890.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 22-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This purified recombinant full-length protein can be used in a number of different applications, but it has been specifically validated for use with both the LanthaScreen™ & Z'-LYTE™ assay technologies to identify novel kinase inhibitors. TBL1 is also available in our SelectScreen™ Kinase Profiling Service.
- Validated for use with the LanthaScreen & Z'-LYTE assay technology
- Available in multiple pack sizes for convenient use
- Also available in our SelectSceen Kinase Profiling Service
Especificaciones
AAH34950.1 | |
CK1 Kinase Family | |
Human | |
GST Tag |
Kinase Assay | |
Full Length | |
Recombinant |