missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TBC1D1 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21442AF750
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TBC1D1 Polyclonal antibody specifically detects TBC1D1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
TBC1D1 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
KIAA1108TBC, TBC1, TBC1 (tre-2/USP6, BUB2, cdc16) domain family, member 1, TBC1 domain family member 1 | |
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human TBC1D1 fragment | |
0.1 mL | |
Signal Transduction | |
23216 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Alexa Fluor 750 | |
50mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Antigen and protein A Affinity-purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido