Learn More
Ácido taurodesoxicólico, hidrato de sal sódica, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-194942
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;hidrato
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
207737-97-1
C26H44NNaO6S
521.69
MFCD00149238
YXHRQQJFKOHLAP-FVCKGWAHSA-M
Sodium taurodeoxylate
23702150
sodio;2-[[(4R)-4-[(3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]etanosulfonato;hidrato
[Na+].[H][C@@]12CC[C@H]([C@H](C)CCC(=O)NCCS([O-])(=O)=O)[C@@]1(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])[C@@]2([H])CC[C@]2([H])C[C@H](O)CC[C@]12C
El ácido taurodeoxicólico, el hidrato de sal sódica, al 97 %, CAS n.º 207737-97-1, también conocido como taurodeoxilato sódico, es un conjugado de taurina de ácido biliar del ácido desoxicólico y actúa como detergente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido taurodeoxicólico, un hidrato de sal sódica, es un ácido biliar derivado del ácido desoxicólico
•También es un ácido conjugado de un taurodeoxicolato con actividad detergente • Se forma en el hígado conjugado con un grupo de taurina, que se encuentra comúnmente en forma de sal sódica
Aplicaciones
• Se ha estudiado el hidrato de la sal sódica del ácido taurodeoxicólico para evaluar la adsorción de los ácidos biliares y las sales en el tejido fibroso vegetal
•Se ha utilizado como detergente aniónico importante para la solubilización de proteínas
•Este compuesto muestra actividades colagogas y coleréticas
• También se ha utilizado para explorar una metodología para determinar las sales biliares conjugadas y no conjugadas tanto en suero como en líquidos del yeyuno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Color Blanco
Nombre de nota 97%
Forma física Polvo cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.69
Espectro infrarrojo Auténtico
Porcentaje de pureza ≥96.0%, 1.0% max. taurine, 1.0% max. sodium taurocholate, 1.0% max. sodium deocycholate (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica +34.5° to +36.5° (20°C, 589nm) (c=2.5, water) (calculated on dry substance)
Agua 7.0% max. (K.F.)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Taurodeoxycholic acid, sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.