Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de polipropileno para jeringas Target2™
Garantice unos extractos de muestra más limpios al retirar los materiales que interfieren y reducir las partículas antes de la inyección con estos filtros de jeringa de polipropileno resistentes.
121.21€ - 440.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. |
---|---|
Desechables | Sí |
Material | Polipropileno |
Material (membrana) | Polipropileno |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Tamaño de poro | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10065734
|
Thermo Scientific™
F2500-10 |
30 mm | 0,2 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10537835
|
Thermo Scientific™
F2500-9 |
30 mm | 0,45 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10772717
|
Thermo Scientific™
F2502-9 |
30 mm | 0,45 μm | Filtro de jeringa con prefiltro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10638915
|
Thermo Scientific™
F2504-10 |
4 mm | 0,2 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10586575
|
Thermo Scientific™
F2504-9 |
4 mm | 0,45 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10391205
|
Thermo Scientific™
F2513-10 |
17 mm | 0,2 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10549755
|
Thermo Scientific™
F2513-9 |
17 mm | 0,45 μm | Filtro de jeringa |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Añadir un paso de filtración de jeringa antes de la inyección no solo ayuda a garantizar resultados más uniformes y fiables; También ayuda a proteger instrumentos delicados y prolonga la vida de la columna.Disponibles en tamaños y tipos de membrana para satisfacer cualquier necesidad de aplicación, los filtros de jeringa Thermo Scientific™ Target2™ proporcionan extractos de muestra más limpios al eliminar materiales que interfieren y partículas finas. Los filtros de jeringa de polipropileno Target2 son una buena opción para la filtración de muestras biológicas, o para la filtración de soluciones orgánicas agresivas.
Los filtros de jeringa Target2 son la opción ideal para uso general en el laboratorio. Resistentes y fiables, ofrecen un excelente nivel de rendimiento a un atractivo precio.Rendimiento excepcional
- Las membranas y carcasas con bajos volúmenes de soluciones extraíbles aseguran que ningún contaminante del filtro se añadirá a su muestra
- Rendimiento probado en condiciones reales de HPLC
- Los productos de 30 mm tienen una presión nominal de hasta 120 psi
- Las carcasas están fabricadas de resinas de polipropileno resistentes y con bajos volúmenes de soluciones extraíbles específicamente seleccionadas para una gran compatibilidad con matrices de muestras comunes para HPLC.
- Puede filtrar soluciones a temperaturas de hasta 100 °C
- Los filtros de jeringa se pueden esterilizar en autoclave a 125 °C durante 15 minutos.
- Conexión hembra tipo Luer-Lock mejorada que impide las fugas; la conexión de salida es una conexión macho tipo Luer-Slip de tamaño estándar para una cómoda recogida del filtrado.
Especificaciones
Las carcasas de los filtros de jeringa de polipropileno Target cumplen los requisitos de 21 CFR 177.1520. | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Grado médico, resistente a los disolventes, polipropileno virgen |
Sí | |
Polipropileno | |
HPLC, SPE | |
Target2 |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.