Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ RNase P Instrument Verification Plate, 96-well
Precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano de la ARNasa P.
Marca:  Applied Biosystems™ 4310982
872.04 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.13000kg
Código de producto. 10115874
  • 1308.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La placa de verificación de instrumentos TaqMan™ ARNasa P se utiliza para verificar el rendimiento del sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900HT de 96 pocillos y los sistemas de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000 y 7700. La placa de verificación de instrumentos TaqMan™ ARNasa P es una placa de PCR de 96pocillos precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar copias genómicas del gen humano de la ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la moiedad del ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (mezcla maestra universal de PCR TaqMan™ 1X, cebadores de ARNasa P y sonda de etiquetado con colorante FAM™) y la plantilla. La placa de verificación de instrumentos TaqMan™ ARNasa P cumple los mismos requisitos que el sistema de PCR en tiempo real Applied Biosystems™ 7900HT de 96pocillos y las instalaciones de los sistemas de detección de secuencias ABI PRISM™ 7000 y 7700. Para aprobar la instalación, los instrumentos deben demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10.000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, Applied Biosystems™ le recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
Contiene una placa de reacción de 96 pocillos precargada y sellada con el ensayo de 5’ nucleasa utilizando reactivos TaqMan™ ARNasa P, incluidos cebadores y sondas. Almacenar a entre -15 y 25 °C. Proteja el producto de la luz.
Sistema 7000, sistema 7700, sistema 7900HT
TaqMan™
PCR en tiempo real (PCRq)
Para 96 pocillos
Calibración ARNasa P, placa de verificación de instrumentos
FAM
Fluorescente
Placa de verificación del instrumento
Hielo seco
1 placa de 96 pocillos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.