Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ Genotyping Plates
Contain pre-plated, dried down TaqMan™ SNP Genotyping Assays; training plate contains Fixed-content panel containing 63 TaqMan™ SNP Genotyping Assays
Marca:  Applied Biosystems™ 4471225
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12684506
  • 392.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 08-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
For standard use
QuantStudio™ 12K Flex
Control Primer-Probe Set(s)
Digital PCR, genotyping and genomic profiling, real time PCR (qPCR)
Genotyping Plate
1 Plate