Learn More
Applied Biosystems™ Ensayos de microARN TaqMan™
Ensayos de microARN TaqMan™
Marca: Applied Biosystems™ 4440885
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Los ensayos de MicroARN de TaqMan™ cuantifican los miARN con la especificidad y la sensibilidad de la química de ensayos de TaqMan™. Un protocolo sencillo de dos pasos que requiere solo una transcripción inversa con un primer específico para miARN seguido de una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real con sondas TaqMan™.Especificaciones
• 1 tubo que contiene imprimación RT con una concentración de 5x (tamaños XS y S), 20x (tamaño M) o 60x (tamaño L) • 1 tubo que contiene una mezcla de 20x (tamaños XS, S y M) o 60x (tamaño L) de ensayo preformulado (1 sonda y 2 imprimadores). Almacenar a una temperatura entre -15 y -25 °C. |
|
Sonda de cebado | |
Alto | |
Rapidez | |
Embalaje sostenible | |
Ensayo de microARN | |
75 reacciones |
XS (25 RT/75 reacciones de PCR), se realizan por encargo | |
Tubo | |
qPCR | |
Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
TaqMan™ | |
Temperatura ambiente | |
75 reacciones |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.