Learn More
Applied Biosystems™ Ensayo de número de copias TaqMan™
Applied Biosystems TaqMan Copy Number Assays use gold-standard TaqMan MGB probe chemistry to evaluate the copy number of genomic DNA targets using Applied Biosystems real-time PCR instruments and software.
Marca: Applied Biosystems™ 4400292
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
Los ensayos de número de copia prediseñados TaqMan™ son ideales para el análisis de la variación del número de copias (CNV) y regiones más pequeñas en genomas humanos y de ratón. El CNV es un polimorfismo importante asociado con enfermedades como el cáncer, las enfermedades inmunitarias y los trastornos neurológicos, así como el metabolismo de los fármacos.Especificaciones
Ning. | |
1 tubo que contiene un mezcla de ensayo preformulado 20X (tamaños S y M) o 60X (tamaño L) (1 sonda y 2 primers). Almacenar entre - 15C y -25 °C. |
|
Congelado | |
Rapidez | |
Embalaje sostenible | |
FAM | |
Ensayo de número de copias | |
Sin ARNasa, sin ADNasa | |
Humano | |
1500 reacciones |
Ning. | |
Sonda de cebado | |
qPCR | |
Sistema 7500, sistema 7500 Fast, sistema 7900HT, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex | |
FAM (5'), MGB (uniones al surco menor) (3') | |
TaqMan™ | |
Extracción en fase sólida (SPE) | |
Temperatura ambiente | |
20X | |
750 μl |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.