Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Cell Surface Markers
Marca:  Applied Biosystems™ 4414109
Detalles adicionales : Peso : 0.00450kg
Código de producto. 10460715
  • 235.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
La transferencia manual de reactivos a las placas durante las configuraciones experimentales rutinarias puede llevar mucho tiempo y ser tediosa. La preparación diaria de estas placas puede afectar negativamente a la productividad general. Para aliviar el estrés y minimizar la tasa de errores, las placas de matriz TaqMan™ están diseñadas para reducir los pasos de pipeteo redundantes y minimizar los errores de carga, lo que las convierte en una solución ideal para una configuración experimental rápida y sencilla. Las placas de matriz TaqMan™ contienen ensayos de expresión génica TaqMan™ de gran calidad (juegos de primers de PCR y sondas TaqMan™) en un formato de placas práctico y secado de 96 o 384 pocillos. Tras extensas pruebas, no han encontrado ninguna diferencia en el rendimiento entre ensayos TaqMan™ suministrados en solución en tubos únicos y ensayos suministrados secados en una placa de matriz TaqMan™
  • Amplias colecciones: elija entre más de 130 matrices y placas de firma génica TaqMan™ prediseñadas o personalice su propia placa, seleccionando cualquiera de nuestros 1,3 millones de ensayos inventariados entre 24 especies
  • Asequible: pedido mínimo de una sola placa de firma génica o seis placas personalizadas
  • Práctico: sonda TaqMan seca y los juegos de primers suministrados en placas de 96 pocillos; simplemente agregue la mezcla maestra y la muestra, luego ejecute
  • Resultados rápidos: el formato rápido normalmente proporciona resultados en una hora
Especificaciones
Especificaciones
Cada pocillo de placa de matriz TaqMan™ contiene un solo ensayo TaqMan™ para una reacción de 20µ l. Las placas se pueden almacenar a temperatura ambiente o a 4° C.
placa de 96 pocillos
MGB (Minor Groove Binder) (3'), Quencher no fluorescente (3'), FAM (5')
TaqMan™
Inmunología, neurobiología, oncología, vías relacionadas con biomarcadores, matriz extracelular y adhesión celular, toxicología y metabolismo de fármacos, desarrollo
1 reacción de 20 μl
Secado
Estándar
FAM
Estándar
Humano
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.