Learn More
MP Biomedicals™ Pol. a granel Taq
Aplicaciones para ciencias de la vida
Marca:  MP Biomedicals™ 11EPTQA325
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11497010
  • 477.00€ / 750 unidades
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Preparado para el etiquetado CE IVD de aplicaciones clínicas
Especificaciones
Especificaciones
Pol. a granel Taq
3 x 250 U
5 u/μl
ADN polimerasa Taq, tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
For Resaerch Use Only