Learn More
MP Biomedicals™ Taq CORE Kit 25
Supplied with standard reaction buffers
1597.42€ - 3869.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM. Almacenar a -20°C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | PCR estándar |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11427040
|
MP Biomedicals™
11EPTQK600 |
12 x 600 U |
3869.00€
7200 unidades |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11407040
|
MP Biomedicals™
11EPTQK25L |
5 x 1000 U |
2688.16€
5000 unidades |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11497030
|
MP Biomedicals™
11EPTQK259 |
10 x 250 U |
1597.42€
2500 unidades |
Fecha estimada de envío: 30-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
ADN polimerasa Taq (5U/μl), tampón estándar 10X con Mg, tampón estándar 10X sin Mg, 25 mM de MgCl2, mezcla de dNTP de 25 mM. Almacenar a -20°C | |
PCR estándar |