Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Splitless FocusLiner with Top-end Restriction
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 092046
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12965701
  • 341.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
Aguja de 70 mm
5/paq.
5 mm
GC Trace y Focus de Thermo Scientific
FocusLiner sin divisiones con restricción en el extremo superior
105 mm
8 mm