missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAOK2 (TAO1) Recombinant Human Protein

TAOK2 (TAO1) is a serine/threonine kinase.

1826.00€ - 7890.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_004774
Para utilizar con (aplicación) Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
Formulación 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Peso molecular 63.1kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15498523
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PR7158A
100μg
1826.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
10518493
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
PV4068
1mg
7890.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

TAOK2 (TAO1) may be an important regulator of the stress-responsive p38 MAP kinase pathway.

Especificaciones

Especificaciones

NP_004774
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
63.1kDa
RUO - research use only
TAOK2 (TAO1)
Human
GST Tag
Frozen
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications