missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TAOK2 (TAO1) Recombinant Human Protein

TAOK2 (TAO1) is a serine/threonine kinase.

Marca:  Invitrogen™ PR7158A

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498523

  • 1826.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

TAOK2 (TAO1) may be an important regulator of the stress-responsive p38 MAP kinase pathway.

Especificaciones

Especificaciones

NP_004774
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
100μg
RUO - research use only
TAOK2 (TAO1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
63.1kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
STE20 Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales