Learn More
2,4-Pentanodionato de tetraetóxido de tántalo(V), 99,99 %, (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050884
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
20219-33-4
C13H27O6Ta
460.30
MFCD00145349
LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
122130355
[Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
20219-33-4
C13H27O6Ta
460.30
MFCD00145349
LSALXRIVOAYYJW-GLUPTGNJSA-M
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate
122130355
[Ta+5].CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].C\C([O-])=C\C(C)=O
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate is used in pharmaceutical, biochemical and chemical industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate
Punto de fusión 45°C
Densidad 1.5 g/mL
Punto de ebullición 95°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >65°C (149°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 2 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Nombre IUPAC etanol; (E)-4-hidroxipente-3-en-2-ona; tántalo
Formula Weight (peso de la fórmula) 460.3
Porcentaje de pureza 99.99%
Forma física Sólido