Learn More
Alfa Aesar™ Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate, 99.99%, (metals basis)
Marca: Alfa Aesar™ 039630.18
Detalles adicionales : CAS : 20219-33-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. | 50g |
---|
20219-33-4 | |
465.341 | |
YMZNJFSVFJDLIR-XIOYJQOGSA-N | |
122130355 | |
CCO.CCO.CCO.CCO.CC(=CC(=O)C)O.[Ta] |
C13H32O6Ta | |
MFCD00145349 | |
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;tantalum |
Especificación
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
>65° (149°F) | |
95°C (0.5mmHg) | |
50g | |
(metals basis) | |
MFCD00145349 | |
YMZNJFSVFJDLIR-XIOYJQOGSA-N | |
ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-one;tantalum | |
122130355 | |
Solid |
1.5g/mL | |
Moisture Sensitive | |
45°C | |
20219-33-4 | |
C13H32O6Ta | |
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
CCO.CCO.CCO.CCO.CC(=CC(=O)C)O.[Ta] | |
465.341 | |
460.3 | |
99.99% |