Learn More
Alfa Aesar™ Tantalum, plasma standard solution, Specpure™, Ta 1000μg/mL
Marca:  Alfa Aesar™ 013840.AP
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 1790 Chem class : 8 Pack group : II
Cantidad 500mL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11440350
  • 205.00€ / 500 ml
Fecha estimada de envío
11-06-2021
MFCD00011252
Especificaciones
Tantalum plasma standard solution
MFCD00011252
TaCl5 in 2% HF
Specpure™
Ta 1000μg/mL
UN1790
Líquida
500mL
Videos
SDS Documentos