Learn More
Alfa Aesar™ Tantalum nitride, 99.5% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 013093.18
Detalles adicionales : CAS : 12033-62-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312188
  • 201.00€ / 50 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
12033-62-4
194.955
MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
82832
N#[Ta]
NTa
MFCD00049568
tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
azanylidynetantalum
Especificaciones
Tantalum nitride
(metals basis)
MFCD00049568
MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
azanylidynetantalum
82832
Powder
−325 Mesh
3360°C
12033-62-4
NTa
tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
N#[Ta]
194.955
194.95
99.5%
Odorless
50g