Learn More
Gasa de tántalo, malla 50 tejida a partir de alambre de 0,076 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051313
152.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tántalo
[Ta]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tántalo
[Ta]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tantalum gauze
Nombre de nota Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Cantidad 75 x 75 mm
Tamaño de malla 50 Mesh
Formulario Tela de alambre