Learn More
Lámina de tántalo, 0,5 mm de grosor, recocido, 99,95 % (base metálica sin incluir Nb), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11375808
1487.40 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tantalum
[Ta]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tantalum
[Ta]
Forma: aprox. 5,19 g/25 x 25 mm
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tantalum foil, 0.5mm (0.02 in.) thick, annealed
Densidad ≈5.19g/25x25mm
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin incluir Nb)
Cantidad 200 x 200 mm
Porcentaje de pureza 99.95%