Learn More
Alfa Aesar™ Tantalum disilicide
Marca:  Alfa Aesar™ 044965.18
Detalles adicionales : CAS : 12039-79-1 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15442087
  • 216.00€ / 50 g
Fecha estimada de envío
23-12-2020
12039-79-1
237.118
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
6336888
[Si]=[Ta]=[Si]
Si2Ta
MFCD00049564
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
bis($l^{2}-silanilideno)tántalo
Especificaciones
Tantalum disilicide
Si2Ta
tantalum disilicide, tantalum silicide tasi2, tantalum silicide, tasi2
MANYRMJQFFSZKJ-UHFFFAOYSA-N
bis($l^{2}-silanilideno)tántalo
6336888
Polvo de malla -325
2200°C
12039-79-1
MFCD00049564
Insoluble in water.
[Si]=[Ta]=[Si]
237.118
237.12
−325 Mesh
50g
Videos
SDS Documentos