Learn More
Corning™ Tank Liners
Designed to fit standardized cylindrical tanks manufactured by Nalge™/Nunc™ and other brands
76.40€ - 122.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo de producto | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Tipo de producto | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17203594
|
Corning™
91-300-30 |
200 l | 57,15 cm | Revestimiento del depósito sin refuerzo | 57,2 cm x 91,4 cm (22,5 x 36 pulg) |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
17213594
|
Corning™
91-300-35 |
200 l | 55,88 cm | Revestimiento del depósito con refuerzo | 55,9 cm x 91,4 cm (22 x 36 pulg) |
76.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Descripción
- Made from low-density polyethylene (LDPE)
- Eliminate costs associated with cleaning and validation of tanks
- Decrease labor costs and increase turnaround time
- Eliminate risks associated with cross contamination
- Help extend life of reuseable tanks, resulting in reduced capital expenditures
- Gamma irradiated, individually packaged
- Choice of gusseted and non-gusseted available
- Available in many sizes
Especificaciones
LDPE | |
Cylindrical |