Learn More
Invitrogen™ Células Tango™ CCR2-bla U2OS
Células Tango™ CCR2-bla U2OS
Marca:  Invitrogen™ K1809
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 10145223
  • 12500.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las células Tango™ CCR2-bla U2OS contienen el receptor humano 2 de la quimiocina (motivo C-C) (CCR2) ligado a un sitio de proteasa TEV y un factor de transcripción Gal4-VP16 integrado de forma estable en la línea de células parentales Tango™ GPCR-bla U2OS. Esta línea de células parentales expresa de manera estable una proteína de fusión de beta-arrestina/proteasa TEV y el gen indicador de beta-lactamasa (bla) bajo el control de un elemento de respuesta UAS.
Las células Tango™ CCR2-bla U2OS están funcionalmente validadas para las concentraciones de Z' y CE50 de MCP-1. Además, las células CCR2-bla U2OS Tango™ se han probado para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables. Estos datos se encuentran en el resumen de rendimiento del ensayo y validación.
Para obtener precios académicos, por favor inicie sesión o contacte con nosotros en discoverysciences@invitrogen.com.
Especificaciones
Especificaciones
Nitrógeno líquido
Fluorescente
Células K1809 Tango™ CCR2-bla U2OS (kit de carga LiveBLAzer™-FRET B/G, solución D y otros materiales se requieren por separado; por favor, consulte el protocolo). Incluye: Células Tango™ CCR2-bla U2OS, protocolo de ensayo Tango™ CCR2-bla U2OS, certificado de análisis
U2
Células Tango™ CCR2-bla U2OS,8 × 106 células, línea de células U2OS, método de detección fluorescente, objetivo quimiomodulable GPCR, indicador BLA (beta-lactamasa), almacenamiento en nitrógeno líquido
Farmacología y biofarmacología, descubrimiento y desarrollo de fármacos, identificación y validación de objetivo y potencial, biología de receptores acoplados a la proteína G, ensayos celulares con indicadores GPCR
8 x 106 células
Células Tango™ CCR2-bla U2OS