Learn More
Tamibaroteno, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7042860
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94497-51-5
C22H25NO3
351.45
MFCD00866188
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
108143
CHEBI:32181
ácido 4-[(5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-il)carbamoil]benzoico
CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
94497-51-5
C22H25NO3
351.45
MFCD00866188
MUTNCGKQJGXKEM-UHFFFAOYSA-N
tamibarotene, retinobenzoic acid, 4-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, amnolake, tamibaro, amnoid, unii-08v52gz3h9, 4-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl carbamoyl benzoic acid, chembl25202
108143
CHEBI:32181
ácido 4-[(5,5,8,8-tetrametilo-6,7-dihidronaftaleno-2-il)carbamoil]benzoico
CC1(C)CCC(C)(C)C2=CC(NC(=O)C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)=CC=C12
Un agonista del receptor de ácido retinoico → (RAR→)
Tamibarotene is a retinoic acid receptor α (RARα) agonist that induces differentiation (ED50 = 0.79 nM) and apoptosis of HL-60 cells in vitro. Exhibits antiproliferative effects against a variety of human tumor cells lines (mean values of 35, 40 and 60% growth inhibition at 0.1, 1 and 10 ?M respectively).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tamibaroteno es un agonista del receptor de ácido retinoico α (RARα) que induce la diferenciación (ED50 = 0,79 nM) y la apoptosis de las células HL-60 in vitro. Presenta efectos antiproliferativos contra una variedad de líneas de células tumorales humanas (valores medios de 35, 40 y 60 % de inhibición del crecimiento a 0,1, 1 y 10 μM respectivamente) y muestra actividad anticancerosa contra la leucemia promielocítica aguda in vivo. También se ha demostrado que reduce el crecimiento de otras células malignas mieloides y linfoides.
Solubilidad
Soluble a 50 mm en DMSO
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Tamibarotene
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Índice Merck 14,9047
Información de solubilidad Soluble to 50 mM in DMSO
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.44
Forma física Sólido